Imprimer
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345478-1G OR345478-5G
APOSOR345478-1GEA 24.4 EUR
APOSOR345478-1G APOSOR345478-5G
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine
Formule: C₅H₄ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977433
Numéro CAS: 670253-37-9