Imprimer
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-5-methylpyridin-4-amine
OR345470-25G OR345470-5G
APOSOR345470-25GEA 380 EUR
APOSOR345470-25G APOSOR345470-5G
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437841
Numéro CAS: 97944-43-9