2,3-Dichloro-6-méthoxypyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅Cl₂NO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08669402 Numéro CAS: 83732-68-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |