Imprimer
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345414-10G OR345414-25G OR345414-5G
APOSOR345414-10GEA 177 EUR
APOSOR345414-10G APOSOR345414-25G APOSOR345414-5G
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,5-Dichloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂Cl₂IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185538
Numéro CAS: 796851-03-1