Imprimer
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-1-benzenesulphonyl-7-azaindole, 4-Chloro-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345406-25G OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA 340 EUR
APOSOR345406-25G APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₃H₉ClN₂O₂S
Poids moléculaire: 292.741 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04153750
Numéro CAS: 744209-63-0