4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃ClN₂O₂ Point de fusion: 46…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114167 Numéro CAS: 65370-42-5 |