Imprimer
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-5-methylpyridin-2-amine
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 69.6 EUR
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193513
Numéro CAS: 442129-37-5