Imprimer
2-Iodo-4-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345296-1G OR345296-250MG OR345296-500MG
APOSOR345296-1GEA 458 EUR
APOSOR345296-1G APOSOR345296-250MG APOSOR345296-500MG
2-Iodo-4-methylpyridine
2-Iodo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963767
Numéro CAS: 22282-60-6