Imprimer
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345288-10G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 132 EUR
APOSOR345288-10G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688606
Numéro CAS: 186593-42-0