Imprimer
2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 198 EUR
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine
2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095293
Numéro CAS: 153034-88-9