3-Chloro-4-nitropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C5H3ClN2O2 Poids moléculaire: 158.54 g/mol Point d'ébullition: 256 °C Point de fusion: 25…26 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00490146 Numéro CAS: 13194-60-0 |