Imprimer
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-6-chloro-3-pyridylamine
OR345185-1G OR345185-5G
APOSOR345185-1GEA 0 EUR
APOSOR345185-1G APOSOR345185-5G
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Poids moléculaire: 207.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504927
Numéro CAS: 1050501-88-6