Imprimer
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 275 EUR
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
5-Nitropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368184
Numéro CAS: 100367-55-3