Imprimer
Acide 4-méthoxy-o-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 49.3 EUR
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
Acide 4-méthoxy-o-toluique
Acide 4-méthoxy-o-toluique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020291
Numéro CAS: 6245-57-4