La Smart Station d'Arium® peut être optimisée pour s'intégrer aisément dans tout environnement de laboratoire. La Smart Station peut être combinée avec le type de système d'eau nécessaire pour distribuer de l'eau pure ou ultrapure. La Smart Station ultrapure offre de multiples possibilités d'utilisation afin de réaliser des économies et de gagner de l'espace en laboratoire.
- Compact : Permet de gagner de l'espace en s'intégrant dans n'importe quel laboratoire
- Intuitif : Écran couleur tactile avec accès direct à toutes les fonctions importantes
- Flexible : Réglage progressif de la hauteur pour remplir des récipients de différentes tailles
- Design ergonomique : Prise en main pour une utilisation optimisée pour les gauchers ou les droitiers.
- Précis : Distribution volumétrique précise pour une préparation fiable des tampons et des échantillons
Distributeur à distance flexible pour les systèmes Arium® Pro et Comfort. Station d'affichage/distribution réglable en hauteur pour la distribution d'eau ultra-pure de type 1.
Utilisation prévue avec Arium®Pro DI, Pro UF, Pro UV, Pro VF, et Arium® Comfort.
Informations de livraison: Équipement fourni : Unité d'affichage/distribution avec support, alimentation électrique avec connecteur IEC, kit de connexion.