Imprimer
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇IO₃
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07780726
Numéro CAS: 89942-34-7