Imprimer
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 227 EUR
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798282
Numéro CAS: 885952-26-1