Imprimer
Acide 3-hydroxy-5-nitrobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 58 EUR
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
Acide 3-hydroxy-5-nitrobenzoïque 97%
Acide 3-hydroxy-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
Poids moléculaire: 183.12 g/mol
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01098212
Numéro CAS: 78238-14-9