Imprimer
Ketorolac 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, Ketorolaco, Ketorolacum
OR345134-10G OR345134-1G OR345134-5G
APOSOR345134-10GEA 580 EUR
APOSOR345134-10G APOSOR345134-1G APOSOR345134-5G
Ketorolac 95%
Ketorolac
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00864281
Numéro CAS: 74103-06-3