Acide 2-chloro-4-hydroxybenzoïque
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅ClO₃ Poids moléculaire: 172.57 g/mol Point d'ébullition: 350 Point de fusion: 207…209 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045855 Numéro CAS: 56363-84-9 |