Imprimer
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345090-10G OR345090-25G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 31.9 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-25G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Poids moléculaire: 200.03 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086033
Numéro CAS: 38940-62-4