Imprimer
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-1(n)-tosyl-7-azaindole
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 79.9 EUR
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10575009
Numéro CAS: 348640-07-3