Imprimer
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 244 EUR
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Poids moléculaire: 184.62 g/mol
Point de fusion: 187…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013995
Numéro CAS: 20849-78-9