Imprimer
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-(Aminomethyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-[4-(Amino methyl) phenoxy]-n, n-dimethyl ethanamine, Trimethobenzamide Impurity 1
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 154 EUR
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075231
Numéro CAS: 20059-73-8