Imprimer
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-2,5-dibromopyridine
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Formule: C₅H₂Br₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277306
Numéro CAS: 160599-70-2