Imprimer
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345006-1G OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA 319 EUR
APOSOR345006-1G APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Formule: C₆H₃IN₂
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729285
Numéro CAS: 10386-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III