Imprimer
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 364 EUR
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formule: C₅H₅BO₄S
Poids moléculaire: 171.96 g/mol
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689521
Numéro CAS: 913835-91-3