Imprimer
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR3424-1G OR3424-5G OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3424-1G APOSOR3424-5G APOSOR3424-10G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689530
Numéro CAS: 603122-80-1