Imprimer
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, grade Technique
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Point de fusion: 245…251 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00111651
Numéro CAS: 3622-35-3