Imprimer
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 52.2 EUR
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Formule: C₈H₈ClNO
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018887
Numéro CAS: 587-65-5
EINECS: 209-604-0