Imprimer
4-Bromo-2-nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 45.1 EUR
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrophénol 98%
4-Bromo-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Point de fusion: 88…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082540
Numéro CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III