Imprimer
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33676-1G OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA 121 EUR
APOSOR33676-1G APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00234091
Numéro CAS: 1019918-39-8