Imprimer
Isocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-2-isocyanato-5-nitrobenzene
OR33666-1G OR33666-5G
APOSOR33666-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33666-1G APOSOR33666-5G
Isocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle 98%
Isocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037063
Numéro CAS: 40397-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III