Isocyanate de 2,3-diméthylphényle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 2,3-xylyle
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 88…90 °C/9,5mmHg Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013851 Numéro CAS: 1591-99-7 UN: 2206 ADR: 6.1,II |