Imprimer
Chlorure de tétrabutylammonium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium chlorure
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 580 EUR
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Chlorure de tétrabutylammonium 98%
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
Poids moléculaire: 277.92 g/mol
Point éclair: 110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0