Imprimer

Methyl-1-cyanocyclohexanecarboxylate 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR33625-1G OR33625-5G
APOSOR33625-1GEA 270 EUR
APOSOR33625-1G APOSOR33625-5G
Methyl-1-cyanocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030934
Numéro CAS: 58920-80-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR