Imprimer
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33606-1G OR33606-5G
APOSOR33606-1GEA 88.6 EUR
APOSOR33606-1G APOSOR33606-5G
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine
Formule: C₆H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06335179
Numéro CAS: 88786-11-2