Imprimer
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33602-1G OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA 336 EUR
APOSOR33602-1G APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Formule: C₁₃H₁₇N₃
Poids moléculaire: 215.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22126110
Numéro CAS: 23616-64-0