Imprimer
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33600-1G OR33600-5G
APOSOR33600-1GEA 180 EUR
APOSOR33600-1G APOSOR33600-5G
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20688652
Numéro CAS: 1286273-78-6