Imprimer
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(2-Hydroxyethyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)benzamide
OR33569-1G OR33569-5G
APOSOR33569-1GEA 270 EUR
APOSOR33569-1G APOSOR33569-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 234.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607912
Numéro CAS: 952183-27-6