Imprimer
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33565-1G OR33565-5G
APOSOR33565-1GEA 270 EUR
APOSOR33565-1G APOSOR33565-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734031
Numéro CAS: 55955-99-2