Imprimer
Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 5-methylpicolinate, Ethyl 5-methylpyridine-2-carboxylate
OR33564-1G OR33564-5G OR33564-25G
APOSOR33564-1GEA 180 EUR
APOSOR33564-1G APOSOR33564-5G APOSOR33564-25G
Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Ethyl-5-methylpicolinate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566273
Numéro CAS: 55876-82-9