Imprimer
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 336 EUR
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140308
Numéro CAS: 950858-97-6