1,3-Thiazolan-2-one 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Thiazolidin-2-one
Formule:
C₃H₅NOS Poids moléculaire: 103.14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01332388 Numéro CAS: 2682-49-7 |