Imprimer
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR33544-1G OR33544-5G
APOSOR33544-1GEA 180 EUR
APOSOR33544-1G APOSOR33544-5G
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid) 95%
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid)
Formule: C₆H₇BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 66145-20-8