Imprimer
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33535-1G OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA 538 EUR
APOSOR33535-1G APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140300
Numéro CAS: 1221792-61-5