Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08456676 Numéro CAS: 134722-09-1 |