Imprimer
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33512-1G OR33512-5G
APOSOR33512-1GEA 180 EUR
APOSOR33512-1G APOSOR33512-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00540316
Numéro CAS: 58518-78-8