Imprimer
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33509-1G OR33509-5G
APOSOR33509-1GEA 180 EUR
APOSOR33509-1G APOSOR33509-5G
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 233.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972227
Numéro CAS: 609804-44-6