Imprimer
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33507-1G OR33507-5G
APOSOR33507-1GEA 57.2 EUR
APOSOR33507-1G APOSOR33507-5G
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
2-Aminoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052386
Numéro CAS: 42712-64-1